Rodanina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
A18293.14
A18293.22
A18293.36
A18293.14EA
56.5
EUR
A18293.14
A18293.22
A18293.36
Rodanina ≥98%
Rodanina
Purity: 98+%
CAS No.: 141-84-4
Molecular Formula: C3H3NOS2
Formula Weight: 133.19
Odour: Odourless
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 110701
Merck Reference: 14,8184
MDL No.: MFCD00005488
Formula:
C₃H₃NOS₂ MW: 133,19 g/mol Pto. de fusión: 166…171 °C Densidad: 0,868 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005488 Núm. CAS: 141-84-4 EINECS: 205-505-1 Índice Merck: 14,8184 |