Tiazolidina-2,4-diona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 72.2 EUR
ACRO159490250 ACRO159491000
Tiazolidina-2,4-diona 99%
Tiazolidina-2,4-diona
Formula: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178…179 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 123…126 °C
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005478
Núm. CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm