Tiazolidina-2,4-diona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Thiazolidine-2,4-dione
A13496.14
A13496.22
A13496.14EA
71
EUR
A13496.14
A13496.22
Tiazolidina-2,4-diona ≥99%
Tiazolidina-2,4-diona
Purity: 99%
CAS No.: 2295-31-0
Molecular Formula: C3H3NO2S
Formula Weight: 117.13
Melting Point: 123-126°
Boiling Point: 178-179°/19mm
MDL No.: MFCD00005478
Formula:
C₃H₃NO₂S MW: 117,13 g/mol Pto. Ebullición: 178…179 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 123…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005478 Núm. CAS: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |