Ácido tiazolidina-2-carboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06
A11564.14
A11564.06EA
55.9
EUR
A11564.06
A11564.14
Ácido tiazolidina-2-carboxílico ≥97%
Ácido tiazolidina-2-carboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 16310-13-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 112783
Formula:
C₄H₇NO₂S Pto. de fusión: ∼ 184 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068005 Núm. CAS: 65126-70-7 |