Ácido 1,2-fenilenodiacetico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
157550050 157550250
ACRO157550050EA 50 EUR
ACRO157550050 ACRO157550250
Ácido 1,2-fenilenodiacetico 99%
Ácido 1,2-fenilenodiacetico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004329
Núm. CAS: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 152 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %