Ácido 1,2-fenilenodiacetico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13851.06
A13851.14
A13851.06EA
21.6
EUR
A13851.06
A13851.14
Ácido 1,2-fenilenodiacetico ≥98%
Ácido 1,2-fenilenodiacetico
Purity: 98+%
CAS No.: 7500-53-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 2616747
MDL No.: MFCD00004329
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004329 Núm. CAS: 7500-53-0 EINECS: 231-355-1 |