Ácido 1,3-fenilenodiacetico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
A11429.14
A11429.04
A11429.09
A11429.14EA
285
EUR
A11429.14
A11429.04
A11429.09
Ácido 1,3-fenilenodiacetico ≥97%
Ácido 1,3-fenilenodiacetico
Purity: 97%
CAS No.: 19806-17-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 2616749
MDL No.: MFCD00004341
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Pto. de fusión: 172…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004341 Núm. CAS: 19806-17-8 EINECS: 243-332-3 |