Ácido 1,4-fenilenodiacetico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16036.03
A16036.06
A16036.03EA
27.3
EUR
A16036.03
A16036.06
Ácido 1,4-fenilenodiacetico ≥97%
Ácido 1,4-fenilenodiacetico
Purity: 97%
CAS No.: 7325-46-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 252-256°
Beilstein Reference: 1960342
MDL No.: MFCD00004354
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: 252…256 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004354 Núm. CAS: 7325-46-4 EINECS: 230-801-2 |