5-Bromobenzo[b]tiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromobenzothiophene
L20133.03
L20133.06
L20133.03EA
94.7
EUR
L20133.03
L20133.06
5-Bromobenzo[b]tiofeno ≥98%
5-Bromobenzo[b]tiofeno
Purity: 98+%
CAS No.: 4923-87-9
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/10mm
MDL No.: MFCD03069318
Formula:
C₈H₅BrS Pto. Ebullición: 105…107 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 44…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03069318 Núm. CAS: 4923-87-9 |