Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 47.9 EUR
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF
Tetraclorocuprato de dilitio
Formula: Cl₄CuLi₂
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011081
Núm. CAS: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %