Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dilithium tetrachlorocuprate
20620.AE
20620.AP
20620.AEEA
134
EUR
20620.AE
20620.AP
Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF
Tetraclorocuprato de dilitio
CAS No.: 15489-27-7
Molecular Formula: Li2CuCl4
Formula Weight: 219.24
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark orange
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00011081
Formula:
Cl₄CuLi₂ MW: 219,24 g/mol Densidad: 0,910 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011081 Núm. CAS: 15489-27-7 UN: 2056 ADR: 3,II |