Bismuto (III) hidróxido, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bismuth hydroxide
40397.30
40397.A1
40397.30EA
130
EUR
40397.30
40397.A1
Bismuto (III) hidróxido, tech.
Bismuto (III) hidróxido
CAS No.: 10361-43-0
Molecular Formula: Bi(OH)3
Formula Weight: 260.00
Physical Form: Amorphous Powder
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in water. Soluble in acids
MDL No.: MFCD00046188
Hydrolysis of ribonucleic acid, absorbent
Formula:
H₃BiO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046188 Núm. CAS: 10361-43-0 EINECS: 233-790-2 |