Antimoniuro de bismuto 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17014.09
A17014.18
A17014.09EA
78.5
EUR
A17014.09
A17014.18
Antimoniuro de bismuto 99%
Antimoniuro de bismuto
Purity: 99.99%
CAS No.: 12323-19-2
Molecular Formula: BiSb
Formula Weight: 330.73
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014196
Formula:
BiSb MW: 330,74 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014196 Núm. CAS: 12323-19-2 UN: 1549 ADR: 6.1,III |