Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico ≥79% for spectrophotometric determination of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
11090-25G 11090-5G
11090-25GEA 912 EUR
11090-25G 11090-5G
Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico ≥79% for spectrophotometric determination of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca, Fluka™
Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico
For spectrophotometric det. of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
Formula: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Pto. Ebullición: Decomposition
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036695
Núm. CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3280
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) Min. 79 %
Colour of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Sulfated ash Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 500 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Chromium (Cr) Max. 200 ppm
Magnesium (Mg) Max. 50 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 300
Absorption maximum 535 - 543 nm