Cloruro de 2-tienilcarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
187770250 187771000
ACRO187770250EA 41.5 EUR
ACRO187770250 ACRO187771000
Cloruro de 2-tienilcarbonilo 98%
Cloruro de 2-tienilcarbonilo
Formula: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Densidad: 1,37 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005428
Núm. CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %