Cloruro de 2-tienilcarbonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
A14641.14
A14641.06
A14641.22
A14641.36
A14641.14EA
39
EUR
A14641.14
A14641.06
A14641.22
A14641.36
Cloruro de 2-tienilcarbonilo ≥98%
Cloruro de 2-tienilcarbonilo
Purity: 98%
CAS No.: 5271-67-0
Molecular Formula: C5H3ClOS
Formula Weight: 146.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5900
Boiling Point: 105°/30mm
Beilstein Reference: 110145
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005428
Formula:
C₅H₃ClOS MW: 146,6 g/mol Pto. Ebullición: 105 °C (30 mmHg) Densidad: 1,372 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) |
Número MDL:
MFCD00005428 Núm. CAS: 5271-67-0 EINECS: 226-092-4 UN: 3265 ADR: 8,II |