3-Metiltiofeno-2-carbaldehido tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13961.14
A13961.22
A13961.14EA
47.8
EUR
A13961.14
A13961.22
3-Metiltiofeno-2-carbaldehido tech. 90%, grado técnico
3-Metiltiofeno-2-carbaldehido
Purity: 90%
CAS No.: 5834-16-2
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 107874
MDL No.: MFCD00005430
Formula:
C₆H₆OS Pto. Ebullición: 215 °C Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005430 Núm. CAS: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |