Metilestireno (mezcla de isómeros) estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
8.22098.0100EA 42.4 EUR
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
Metilestireno (mezcla de isómeros) estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilestireno (mezcla de isómeros)
Formula: C₉H₁₀
MW: 118.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168066
Núm. CAS: 25013-15-4
EINECS: 215-292-7
UN: 2618
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2