Níquel aluminio aleación, en polvo for production of Raney-nickel, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy, Aluminum-nickel alloy
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 42.9 EUR
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Níquel aluminio aleación, en polvo for production of Raney-nickel, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Níquel aluminio aleación
for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3
Formula: AlNi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167392
Núm. CAS: 12635-29-9
EINECS: 234-439-6
UN: 1396
ADR: 4.3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %