Hidroperóxido de terc-butilo 70% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 25.8 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
Hidroperóxido de terc-butilo 70% in water
Hidroperóxido de terc-butilo
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 96 °C (desc.)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,937
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002130
Núm. CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2,
Índice Merck: 14,1570
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)