Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 64.6 EUR
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico 98%
Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico
Formula: C₄H₇NO₂S
MW: 133,17 g/mol
Pto. de fusión: 203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005212
Núm. CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %