Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
A15033.09
A15033.18
A15033.30
A15033.09EA
35.3
EUR
A15033.09
A15033.18
A15033.30
Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico ≥98%
Ácido (R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 34592-47-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: 192-200° dec.
Beilstein Reference: 81065
Merck Reference: 14,9445
Optical Rotation: -141° (c=1.3 in water)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005212
Formula:
C₄H₇NO₂S Pto. de fusión: 192…200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005212 Núm. CAS: 34592-47-7 EINECS: 252-106-3 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9445 |