Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
132700010 132700050
ACRO132700010EA 103 EUR
ACRO132700010 ACRO132700050
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico 98%
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico
Formula: C₇H₁₀O₅
Pto. de fusión: 185…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066278
Núm. CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 191 °C
Specific optical rotation -170° to -185° (20 °C, 589 nm) (C=2, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %