Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24476.0250 8.24476.1000
8.24476.0250EA 73.6 EUR
8.24476.0250 8.24476.1000
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-enocarboxílico
Formula: C₇H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066278
Núm. CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 174.15 g/mol
Synonyms (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Hill Formula C7H10O5