Norbornadieno ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Norbornadiene
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
L13935.AC
L13935.AE
L13935.ACEA
46.1
EUR
L13935.AC
L13935.AE
Norbornadieno ≥97% estabilizado
Norbornadieno
Stabilized with 250 ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 121-46-0
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4700
Melting Point: -20°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 506224
UN No.: 2251
MDL No.: MFCD00082301
Formula:
C₇H₈ MW: 92,14 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 0,906 Pto. de inflamación: –11 °C (–12 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082301 Núm. CAS: 121-46-0 EINECS: 204-472-0 UN: 2251 ADR: 3,II |