Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
170940010
170940050
170940250
170941000
ACRO170940010EA
29.3
EUR
ACRO170940010
ACRO170940050
ACRO170940250
ACRO170941000
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) 98%
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula:
C₁₅H₁₁ClO₂ Pto. de fusión: 63 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001138 Núm. CAS: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
HPLC | ≥94 % |