Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
8.18203.0025EA 197 EUR
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) para síntesis
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula: C₁₅H₁₁ClO₂
Número MDL: MFCD00001138
Núm. CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 1759
ADR: 8,II