Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
|
Peligro
|
Sinónimos:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.52259.0025
8.52259.0100
NOVA8.52259.0025EA
69
EUR
NOVA8.52259.0025
NOVA8.52259.0100
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula:
C₁₅H₁₁ClO₂ MW: 258.7 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001138 Núm. CAS: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 1759 ADR: 8 II |