Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl), Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ100
23186-1G
23186-5G
23186-1GEA
52
EUR
23186-1G
23186-5G
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl), Supelco®
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula:
C₁₅H₁₁ClO₂ MW: 258,7 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001138 Núm. CAS: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 2923 ADR: 8,II |