4-Etoximetileno-2-fenil-2-oxazolina-5-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4E)-4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
A10155.03
A10155.06
A10155.03EA
43.1
EUR
A10155.03
A10155.06
4-Etoximetileno-2-fenil-2-oxazolina-5-ona ≥98%
4-Etoximetileno-2-fenil-2-oxazolina-5-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 15646-46-5
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 163055
MDL No.: MFCD00003204
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217.22 g/mol Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03225480 Núm. CAS: 15646-46-5 EINECS: 239-713-9 |