2-Etil-2-oxazolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B23287.22
B23287.36
B23287.22EA
56.8
EUR
B23287.22
B23287.36
2-Etil-2-oxazolina ≥99%
2-Etil-2-oxazolina
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Formula:
C₅H₉NO MW: 99,13 g/mol Pto. Ebullición: 128…129 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0,981 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005302 Núm. CAS: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 ADR: 8,II |