2-Metil-2-oxazolina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
159971000 159975000
ACRO159971000EA 104 EUR
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Metil-2-oxazolina 99%
2-Metil-2-oxazolina
Formula: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005298
Núm. CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)