2-Metil-2-oxazolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24612.14
B24612.22
B24612.14EA
37.2
EUR
B24612.14
B24612.22
2-Metil-2-oxazolina ≥99%
2-Metil-2-oxazolina
Purity: 99%
CAS No.: 1120-64-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 109-111°
Beilstein Reference: 104227
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005298
Formula:
C₄H₇NO Pto. Ebullición: 109…111 °C Densidad: 1,01 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005298 Núm. CAS: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 ADR: 3,II |