4,4-Dimetil-2-oxazolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
355270100 355270500
ACRO355270100EA 117 EUR
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimetil-2-oxazolina 98%
4,4-Dimetil-2-oxazolina
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 99…100 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014507
Núm. CAS: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %