4,4-Dimetil-2-oxazolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12670.06
A12670.14
A12670.22
A12670.06EA
57
EUR
A12670.06
A12670.14
A12670.22
4,4-Dimetil-2-oxazolina ≥98%
4,4-Dimetil-2-oxazolina
Purity: 98%
CAS No.: 30093-99-3
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1209606
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014507
Formula:
C₅H₉NO Pto. Ebullición: 99…100 °C Densidad: 0,940 Pto. de inflamación: 1 °C (33 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014507 Núm. CAS: 30093-99-3 EINECS: 250-045-7 ADR: 3,II |