5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
151470100 151470250 151471000
ACRO151470100EA 71.8 EUR
ACRO151470100 ACRO151470250 ACRO151471000
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina 99%
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina
Formula: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Pto. de fusión: 285…288 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064857
Núm. CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.03 % in acetone) Clear
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %
Suitability (for Ag determination) Passes test