5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
A17152.06 A17152.09 A17152.14
A17152.06EA 44 EUR
A17152.06 A17152.09 A17152.14
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina 98%
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina
Purity: 98% CAS No.: 536-17-4 Molecular Formula: C12H12N2OS2 Formula Weight: 264.37 Odour: Weak Melting Point: 275-280° Beilstein Reference: 189065 Merck Reference: 14,3231 MDL No.: MFCD00064857
Formula: C₁₂H₁₂N₂OS₂
MW: 264,37 g/mol
Pto. de fusión: 275…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064857
Núm. CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Índice Merck: 14,3231