Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22244.06
B22244.14
B22244.22
B22244.06EA
33.4
EUR
B22244.06
B22244.14
B22244.22
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico ≥98%
Ácido N-(2-tioxo-4-oxotiazolidina)acetico
Purity: 98%
CAS No.: 5718-83-2
Molecular Formula: C5H5NO3S2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 149513
Formula:
C₅H₅NO₃S₂ Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005491 Núm. CAS: 5718-83-2 EINECS: 227-220-1 |