Ácido 2,7-di-hidroxi-1,3,2-benzodioxabismol-5-carboxilico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24187.22 B24187.36
B24187.22EA 39.9 EUR
B24187.22 B24187.36
Ácido 2,7-di-hidroxi-1,3,2-benzodioxabismol-5-carboxilico
Ácido 2,7-di-hidroxi-1,3,2-benzodioxabismol-5-carboxilico
CAS No.: 99-26-3 Molecular Formula: C7H5BiO6.xH2O Formula Weight: 394.10(anhy) MDL No.: MFCD01632692
Formula: C₇H₅BiO₆·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632692
Núm. CAS: 342406-26-2
EINECS: 202-742-2