5-Metilbenzo[b]tiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12666.03
A12666.06
A12666.03EA
86.8
EUR
A12666.03
A12666.06
5-Metilbenzo[b]tiofeno ≥97%
5-Metilbenzo[b]tiofeno
Purity: 97%
CAS No.: 14315-14-1
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 71-73°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052509
Formula:
C₉H₈S Pto. Ebullición: 71…73 °C (0,6 mmHg) Pto. de fusión: 32…36 °C Densidad: 1,11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052509 Núm. CAS: 14315-14-1 EINECS: 238-256-2 |