3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11375.03
A11375.06
A11375.03EA
90.1
EUR
A11375.03
A11375.06
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido ≥98%
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido
Purity: 98%
CAS No.: 22053-74-3
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.24
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 121582
Formula:
C₁₀H₈OS Pto. de fusión: 88…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052307 Núm. CAS: 22053-74-3 |