2(3H)-Benzoxazolona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 56.1 EUR
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2(3H)-Benzoxazolona 98%
2(3H)-Benzoxazolona
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 137…141 °C
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005716
Núm. CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %