2(3H)-Benzoxazolona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
benzo[d]oxazol-2(3H)-one
A19378.14
A19378.22
A19378.14EA
49
EUR
A19378.14
A19378.22
2(3H)-Benzoxazolona ≥98%
2(3H)-Benzoxazolona
Purity: 98%
CAS No.: 59-49-4
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 139-140°
Beilstein Reference: 119481
MDL No.: MFCD00005716
Formula:
C₇H₅NO₂ MW: 135,12 g/mol Pto. de fusión: 139…140 °C Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005716 Núm. CAS: 59-49-4 EINECS: 200-430-0 |