6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
L08411.09 L08411.18
L08411.09EA 51.7 EUR
L08411.09 L08411.18
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona ≥98%
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4(1H,3H)-diona
Purity: 98% CAS No.: 28888-44-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 204597
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222,2 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023889
Núm. CAS: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1