4-Hidroxiquinazolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
A17129.09
A17129.18
A17129.09EA
38.6
EUR
A17129.09
A17129.18
4-Hidroxiquinazolina ≥98%
4-Hidroxiquinazolina
Purity: 98%
CAS No.: 491-36-1
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: 216-219°
Beilstein Reference: 118473
MDL No.: MFCD00511302
Formula:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol Pto. de fusión: 216…219 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00511302 Núm. CAS: 491-36-1 EINECS: 207-735-8 |