(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
L07763.06 L07763.14
L07763.06EA 31.7 EUR
L07763.06 L07763.14
(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona ≥98%
(1H,3H)-Quinazolina-2,4-diona
Purity: 98% CAS No.: 86-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383776
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006699
Núm. CAS: 86-96-4
EINECS: 201-712-6