2,5-Difenil-p-benzoquinona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15369.14
A15369.06
A15369.14EA
130
EUR
A15369.14
A15369.06
2,5-Difenil-p-benzoquinona 96%
2,5-Difenil-p-benzoquinona
Purity: 96%
CAS No.: 844-51-9
Molecular Formula: C18H12O2
Formula Weight: 260.30
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2051812
Formula:
C₁₈H₁₂O₂ Pto. de fusión: 215…219 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001600 Núm. CAS: 844-51-9 EINECS: 212-680-8 |