2,2-Dimetil-1,3-dioxolano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00482.06
L00482.14
L00482.06EA
29.3
EUR
L00482.06
L00482.14
2,2-Dimetil-1,3-dioxolano ≥98%
2,2-Dimetil-1,3-dioxolano
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-31-6
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 102775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014106
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 91…93 °C Densidad: 0,946 Pto. de inflamación: 6 °C (42 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014106 Núm. CAS: 2916-31-6 EINECS: 220-842-4 ADR: 3,II |