2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
296911000 296915000
ACRO296911000EA 77.6 EUR
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona 94%
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 65…67 °C (2,7mbar)
Pto. de fusión: 4…13 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040468
Núm. CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %