2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona ≥94% cont. up to ca 6% acetone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
A14254.14 A14254.22 A14254.36
A14254.14EA 34.5 EUR
A14254.14 A14254.22 A14254.36
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona ≥94% cont. up to ca 6% acetone
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
Purity: 94% CAS No.: 5394-63-8 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: 7° Boiling Point: 65-67°/2mm Beilstein Reference: 2408 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00040468
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C (2 mmHg)
Densidad: 1.094
Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F)
Número MDL: MFCD00040468
Núm. CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
ADR: 3 II